Learn More
Iodure de potassium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11357347
Iodure de potassium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357347
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11357347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011601.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Utilisation dans les émulsions photographiques, en chimie analytique, en tant qu’additif alimentaire
It is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodine) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 681°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,glycerol,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Poids de la formule 166.01
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.677
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline powder
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mm Hg)
Densité 3.12
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide
Nom du produit
Iodure de potassium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals >