Learn More
Hydroxyde de potassium, BAKER ANALYSED™, ACS, J.T. Baker™ Code produit.: 10192830
compliance-icons compliance-icons
Hydroxyde de potassium, BAKER ANALYSED™, ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10192830
1 kg
Click to view available options
1 kg
Code produit. 10192830
Marque: JT Baker 0222.1000
Dépasse les spécifications ACS
Spécification
Point d’ébullition 1320°C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Point de fusion 360°C
Plage de pourcentage du dosage min. 86.0%
Formule moléculaire HKO
Numéro MDL MFCD00003553
Densité 2.04 g/cm³ (20°C)
Synonyme Caustic potash
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC hydroxyde de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, BAKER ANALYSED™, ACS, J.T. Baker™ >