Learn More
Hydroxyde de potassium, solution standardisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
31.50€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.11 |
Numéro MDL | MFCD00003553 |
Clé InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
CID PubChem | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035599.K2 |
1 L |
31.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035599.K7 |
4 L | |||||||
11313707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035599.M4 |
20 L |
155.00€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
[OH-].[K+] |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 |
Spécification
Potassium hydroxide | |
Incolore | |
HKO | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; hydroxyde | |
14797 | |
56.11 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
1310-58-3 | |
Liquide | |
MFCD00003553 | |
Freely soluble in water. Soluble in ethanol. | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Colorless liquid |
Sécurité et traitement
H315-H319 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only