Learn More
Hydroxyde de potassium, solution standardisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium hydroxide |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 L |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water. Soluble in ethanol. |
Nom IUPAC | potassium ; hydroxyde |
Poids de la formule | 56.11 |
Aspect | Colorless liquid |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P16L503 | Certificat d’analyse | 21/03/2025 | 035599.M4,035599.K2,035599.K7 |
62500063 | Certificat d’analyse | 05/02/2025 | 035599.M4,035599.K2,035599.K7 |
M11L526 | Certificat d’analyse | 15/01/2025 | 035599.K2,035599.M4,035599.K7 |
W18K521 | Certificat d’analyse | 23/09/2024 | 035599.K2,035599.M4,035599.K7 |
W06K506 | Certificat d’analyse | 18/09/2024 | 035599.K2,035599.M4,035599.K7 |