Learn More
Carbonate de potassium, anhydre,99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11457967
Carbonate de potassium, anhydre,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457967
500 g
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Code produit. 11457967
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16625.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le carbonate de potassium présente une vaste gamme d’applications industrielles et de recherche. La principale utilisation du carbonate de potassium est la fabrication de produits chimiques, d’engrais, de savon et de verre. Il est utilisé comme agent de séchage pour les solvants, notamment en présence de traces d’acides et comme un piège à acides produits lors de la synthèse organique. Il est utilisé comme agent tampon lors de la production de vin. Il est également utilisé comme inhibiteur dans les extincteurs. Dans la synthèse organique, il s’agit d’un réactif largement utilisé pour les réactions d’alkylation et d’arylation sur les centres du carbone, du soufre, de l’azote et de l’oxygène. Il est également utilisé dans la condensation aldolique, la réaction de Michael, l’acylation, la réaction de Wittig, la réaction de Knoevenagel, la réaction d’élimination, l’ouverture d’époxyde, la cyclisation, la réaction de couplage croisé catalysée par des métaux, l’hydratation et un large éventail de réactions.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de potassium possède une vaste gamme d’applications industrielles et de recherche. Le carbonate de potassium est principalement utilisé dans la fabrication de produits chimiques, d’engrais, de savon et de verre. Il est utilisé comme agent de séchage pour les solvants, notamment en présence de traces d’acides, et comme un accepteur des acides produits dans la synthèse organique. Il est utilisé comme agent tampon lors de la production de vin. Il est également utilisé comme agent d’extinction de feu dans les extincteurs. En synthèse organique, c’est un réactif largement utilisé pour les réactions d’alkylation et d’arylation sur les centres du carbone, du soufre, de l’azote et de l’oxygène. Il est également utilisé dans la condensation aldolique, la réaction de Michael, l’acylation, la réaction de Wittig, la réaction de Knoevenagel, la réaction d’élimination, l’ouverture d’époxyde, la cyclisation, la réaction de couplage croisé catalysée par des métaux, l’hydratation et un large éventail de réactions.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Non soluble dans l’acétone et l’alcool.
Remarques
Le carbonate de potassium est un solide hygroscopique et déliquescent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891°C
Note relative au nom anhydrous
pH 11,5 à 12,5
Quantité 500 g
Formule linéaire K2CO3
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.29
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253244 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2024 Catalog NumberA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
Numéro de lot10251916 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
Numéro de lot10250334 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
Numéro de lot10250091 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog NumberA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
Numéro de lot10245675 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: carbonic acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de potassium, anhydre,99 %, Thermo Scientific Chemicals >