Learn More
Carbonate de potassium anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical™
Code produit. 10637422 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
Code produit. 10637422
Marque: Fisher Chemical P/4120/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CK2O3, numéro CAS-584-08-7, carbonate de potasse, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate dipotassique, kaliumcarbonat, cendre perlé, potasse, carbonate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de potassium, anhydre, sel de tartre, 500 g, blanc, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 891°C
Couleur Blanc
pH 11,5 à 12
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.