Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur en porcelaine
Utilisez ces mortiers pour de nombreuses applications de laboratoire. Les mortiers à bec verseur en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
38.95€ - 1320.00€
Spécification
Type de produit | Mortier |
---|---|
Matériau | Porcelaine |
Comprend | Avec bec verseur |
Type | Mortier |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12393328
|
Haldenwanger™
L 55/15/RAUH |
330mm | Avec bec verseur | ||||||
12373328
|
Haldenwanger™
55/8 |
180 mm | Avec bec verseur |
271.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12363328
|
Haldenwanger™
55/6A |
150mm | Avec bec verseur |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12383328
|
Haldenwanger™
L 55/11/RAUH |
250 mm | Avec bec verseur |
837.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10720603
|
Haldenwanger™
55/5/glazed |
130mm | Avec bec verseur |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10403925
|
Haldenwanger™
55/0A/glazed |
65 mm | Avec bec verseur |
38.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Mortier | |
Porcelaine | |
Avec bec verseur | |
Mortier |