Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65 mm
130mm
150mm
180 mm
250 mm
330mm
Conditionnement:
1 pièce
Comprend:
Avec bec verseur
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 70mL |
| Diamètre (métrique) externe | 65 mm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| Comprend | Avec bec verseur |
| Type | Mortier |