Learn More
Applied Biosystems™ Polymère POP-7™, pour 3500 / SeqStudio™ Flex
La pochette d’échantillon contient du polymère POP-7™ pour l’analyseur génétique 3500/3500XL. La matrice de séparation POP-7™ est optimisée pour l’analyse de fragments et le séquençage, qu’elle que soit la durée de lecture.
80.00€ - 800.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Séquençage à lecture longue, séquençage à lecture courte, analyse de fragments (dénaturation)
Gamme de produits POP-7™
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15849876
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
A26073
96 échantillons
80.00€
1 pièce
15829722
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4393708
384 Samples
317.00€
1 pièce
15859826
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4393714
960 échantillons
800.00€
1 pièce
Description
Description
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des sachets faciles à utiliser, la matrice de séparation POP-7 est optimisée pour l’analyse de fragments et le séquençage, quelle que soit la durée de lecture.Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique.Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité.Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une certaine taille (plage de dimensions connue) à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifiques.
  • Facilité d’utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
  • Formulation fiable : Formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
  • Réapprovisionnable : Permet une utilisation multiple des capillaires.
  • Marquage d’identification par fréquences radio (RFID) : Suivi simple d’informations importantes telles que le numéro de pièce/lot, le nombre d’échantillons restants et les dates de péremption (informations affichées sur le tableau de bord)
  • Chaque polymère est optimisé pour des applications particulières.
  • Conservez le sachet entre 2 et 8°C jusqu’à ce qu’elle soit prête à l’emploi. Consultez la date d’expiration sur l’étiquette. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l’instrument.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
Séquençage à lecture longue, séquençage à lecture courte, analyse de fragments (dénaturation)
POP-7™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Le sachet contient 96 échantillons du polymère.Conserver le sachet entre 2 et 8°C jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi.Consultez la date d’expiration sur l’étiquette.Noter que les sachets périmés ne doivent pas être utilisés sur l’instrument.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Polymère POP-7™, pour 3500 / SeqStudio™ Flex