Learn More
Applied Biosystems™ Polymère POP-7™, pour 3500 / SeqStudio™ Flex
La pochette d’échantillon contient du polymère POP-7™ pour l’analyseur génétique 3500/3500XL. La matrice de séparation POP-7™ est optimisée pour l’analyse de fragments et le séquençage, qu’elle que soit la durée de lecture.
Brand: Applied Biosystems™ A26073
48.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le sachet contient 96 échantillons du polymère. Conserver le sachet entre 2 et 8°C jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi. Consultez la date d’expiration sur l’étiquette. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l’instrument.
Description
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des sachets faciles à utiliser, la matrice de séparation POP-7 est optimisée pour l’analyse de fragments et le séquençage, quelle que soit la durée de lecture.Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique.Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité.Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une certaine taille (plage de dimensions connue) à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifiques.
Les modèles POP-4, POP-6 et POP-7 sont présentés sous un format pratique, dans un conditionnement en sachets de divers formats d’échantillons. La matrice de séparation du POP-7 est optimisée pour l’analyse de fragments et le séquençage, quelle que soit la longueur de lecture.
• Facile à utiliser : pré-formulation dans un sachet à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
• Marquage d’identification par fréquences radio (RFID) : suivi simple d’informations importantes telles que le numéro de pièce ⁄ lot, le nombre d’échantillons restants et les dates de péremption (informations affichées sur le tableau de bord)
• Formulation fiable : formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
• Réapprovisionnable : permet une utilisation multiple des capillaires
Résultats reproductibles
Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique. Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité. Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une plage de dimensions connue à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifique.
Large éventail de choix
Les polymères POP-7 sont très polyvalents ; ils sont conçus pour un grand nombre d’applications de séquençage, qu’elle qu’en soit la longueur, ainsi que pour l’analyse de fragments. Les polymères POP-4 sont spécifiquement conçus pour les applications d’identification humaine ⁄ médico-légales. Les polymères POP-6, quant à eux, sont parfaitement adaptés à certaines applications de séquençage (et d’analyse de fragments).
Pour les sachets partiellement utilisés devant être conservés, il est conseillé d’installer un bouchon (4412619) venant se loger dans l’ouverture du sachet.
Order Info
Pièce
Specifications
96 échantillons | |
Séquençage à lecture longue, séquençage à lecture courte, analyse de fragments (dénaturation) | |
POP-7™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Usage exclusivement réservé à la recherche