Learn More
Applied Biosystems™ Polymère POP-7™, pour 3500 / SeqStudio™ Flex
La pochette d’échantillon contient du polymère POP-7™ pour l’analyseur génétique 3500/3500XL. La matrice de séparation POP-7™ est optimisée pour l’analyse de fragments et le séquençage, qu’elle que soit la durée de lecture.
Marque:  Applied Biosystems™ 4393714
533.36 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15859826
  • 800.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: Le sachet contient 960 échantillons du polymère. Conserver le sachet entre 2 et 8°C jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi. Consultez la date d’expiration sur l’étiquette. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l’instrument.
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
960 échantillons
Séquençage à lecture longue, séquençage à lecture courte, analyse de fragments (dénaturation)
POP-7™
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2411194 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number4393714
Numéro de lot2410193 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/01/2025 Catalog Number4393714
Numéro de lot2410192 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number4393714
Numéro de lot2410191 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number4393714
Numéro de lot2409190 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2024 Catalog Number4393714
Nom du produit
Applied Biosystems™ Polymère POP-7™, pour 3500 / SeqStudio™ Flex > 960 échantillons ; Analyseurs génétiques série 3500, analyseurs génétiques série SeqStudio Flex
Usage exclusivement réservé à la recherche