Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
271.00€ - 326.00€
Spécification
Type de produit | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Type de milieu | Neutralizers |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17956549
|
LABPLAS
KSS-67910-DE |
None |
271.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17936649
|
LABPLAS
KSS-67915-DE |
Gloves |
326.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spécification
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth