Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de PUR
Formé par polymérisation en présence d’un agent moussant.
9.00€ - 62.00€
Spécification
Matériau | PUR |
---|---|
Type de produit | Bouchon |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12944311
|
Fisherbrand™
PFS/15X30 |
15mm |
9.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12954311
|
Fisherbrand™
PFS/25X40 |
25 mm |
11.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12964291
|
Fisherbrand™
PFS/30X40 |
30 mm |
15.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12984291
|
Fisherbrand™
PFS/40X50 |
40 mm |
17.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12974291
|
Fisherbrand™
PFS/35X50 |
35 mm |
23.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12904301
|
Fisherbrand™
PFS/55X50 |
55 mm |
37.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12914301
|
Fisherbrand™
PFS/70X50 |
70 mm |
62.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En polyuréthane
- Rigide et flexible
Spécification
PUR | |
Bouchon | |
100/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de PUR