Learn More
Ratiolab™ Pipettes sérologiques en polystyrène
62.10€ - 63.85€
Spécification
Matériau | Polystyrène, verre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Graduations | 0,1 mL |
Graduations négatives | 3 mL |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10150843
|
Ratiolab™
3110011 |
10 mL |
62.10€
200 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10726334
|
Ratiolab™
3105011 |
5 mL |
63.85€
200 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Polystyrène, verre | |
Oui | |
3 mL | |
Transparent | |
Pipette sérologique |
Stérile | |
0,1 mL | |
Plastique/Papier | |
295 mm |