Learn More
Ratiolab™ Pipettes sérologiques en polystyrène
Marque:  Ratiolab™ 3110011
Code produit. 10150843
  • 62.10€ / 200 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Polystyrène, verre
Oui
3 mL
Plastique/Papier
10 mL
Pipette sérologique
Stérile
0,1 mL
200/paquet
Transparent
295 mm