Learn More
Ratiolab™ Pipettes sérologiques en polystyrène
Marque:  Ratiolab™ 3105011
Code produit. 10726334
  • 63.85€ / 200 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Polystyrène, verre
Oui
3 mL
Plastique/Papier
5 mL
Pipette sérologique
Stérile
0,1 mL
250/paquet
Transparent
295 mm