Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’échantillon à bouchon à clipser
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons d’échantillon. Les flacons d’échantillon à bouchon à clipser Cole Parmer™ sont transparents, durables et légers.
54.40€ - 257.00€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Nb par paquet | 144 |
Type de bouchon | Snap Cap |
Type | Sample Vial |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11711329
|
Cole-Parmer™
06102-10 |
11.1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11721329
|
Cole-Parmer™
06102-20 |
25,9 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les flacons résistent à une centrifugation normale
- Fabriqués en polystyrène et dotés de bouchons en polyéthylène
Spécification
Clear | |
144 | |
Sample Vial |
Polystyrène | |
Snap Cap |