Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’échantillon à bouchon à clipser
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons d’échantillon. Les flacons d’échantillon à bouchon à clipser Cole Parmer™ sont transparents, durables et légers.
Marque: Cole-Parmer™ 06102-10
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.72900kg
Description
Pot à fond plat• Transparent comme le verre
• Capuchon polyéthylène emboîtable
• Résistant et léger
• Pot PS
Spécification
Clear | |
Polystyrène | |
144 | |
47.6 mm |
19.1 mm | |
11.1 ml | |
Snap Cap | |
Sample Vial |