Learn More
Cole-Parmer™ Flacons d’échantillon à bouchon à clipser
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons d’échantillon. Les flacons d’échantillon à bouchon à clipser Cole Parmer™ sont transparents, durables et légers.
Marque: Cole-Parmer™ 06102-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.97200kg
Description
- Les flacons résistent à une centrifugation normale
- Fabriqués en polystyrène et dotés de bouchons en polyéthylène
Spécification
Transparent | |
PS | |
144 | |
33,3 mm |
28,6 mm | |
25,9 mL | |
Bouchon à clipser | |
Flacon à échantillons |