Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
Marque:  Greiner Bio-One 664102
Code produit. 10083251
  • 74.17€ / 360 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
  • Disponibles en versions ventilée et non ventilée
  • Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
  • Empilement aisé
  • En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jetable
Rond
360/boîte
100 x 20 mm
100 mm
Polystyrène
Non stérile
Oui
20 mm
Nom du produit
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS > Non stérile ; ventilée ; Dimensions : 100 x 20 mm (dia. x H)