Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.
Marque: Fisherbrand™ FB51506
54.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Description
Boîtes de Petri, polystyrène• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
Spécification
Polystyrène | |
Boîte de Petri | |
3 | |
90 mm |
Non stérile | |
600/boîte | |
16,2 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS > Aseptique ; 3 évents
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu