Learn More
Kartell™ Récipients d’échantillons de matériel biologique en polystyrène
En polystyrène transparent pour une visibilité maximale. Les récipients pour échantillons de matériel biologique en polystyrène Kartell™ sont disponibles avec des bouchons à vis à code couleur en polyéthylène et polypropylène.
Marque: Kartell™ 0563100
182.09 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24277" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les récipients stériles sont conditionnés individuellement
- Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Récipient pour échantillons biologiques | |
Polystyrène | |
60 mL | |
Rouge | |
Bouchon à vis | |
Prélèvement d’échantillons urinaires et biologiques | |
Bouchon à vis en PP | |
400/paquet |
Oui | |
Aseptique | |
CE et IVD | |
Polypropylène | |
39 mm | |
65 mm | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.