Learn More
Kartell™ Récipients d’échantillons de matériel biologique en polystyrène
Code produit. p-8000306
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
200 mL
Diamètre (métrique):
39 mm
66 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
86 mm
Conditionnement:
400 pièces
Code produit. 10102381
Marque: Kartell™ 0269600
Edge
En polystyrène transparent pour une visibilité maximale. Les récipients pour échantillons de matériel biologique en polystyrène Kartell™ sont disponibles avec des bouchons à vis à code couleur en polyéthylène et polypropylène.
  • Conditionnés individuellement
  • Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Type de produit Récipient pour échantillons biologiques
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Aseptique
Capacité (métrique) 200 mL
Certifications/Conformité CE et IVD
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 66 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons urinaires et biologiques
Hauteur (métrique) 86 mm
Comprend Bouchon à vis en PP
Étiquette Oui
Nb par paquet 200/paquet