Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
Marque: Cole-Parmer™ 3521
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Minimise les fuites pouvant endommager le spectrophotomètre
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
XRF Spectrometers | |
2.5 in. Window Film Circles | |
6,35cm | |
PP | |
Up to 100°C |
Film pour fenêtres | |
2,5 in | |
Covers sample window | |
500/boîte | |
0,2 mil |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film > Polypropylène, cercles de 2,5 po.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu