Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Click to view available options
Comprend:
2,5 po Cercles de film pour fenêtres
Rouleau de film pour vitres de 0,2 mil
Conditionnement:
1 rouleau
500 feuilles
Description
- Minimise les fuites pouvant endommager le spectrophotomètre
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | XRF Spectrometers |
| Type | Film pour fenêtres |
| Description | 2.5 in. Window Film Circles |
| Diamètre (impériale) | 2,5 in |
| Diamètre (métrique) | 6,35cm |
| À utiliser avec (application) | Covers sample window |
| Comprend | 2,5 po Cercles de film pour fenêtres |
| Matériau | PP |
| Quantité | 500/boîte |
| Plage de températures (métrique) | Up to 100°C |
| Afficher plus |