Learn More
Buerkle™ Connecteurs droits en polypropylène avec buses coniques
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs droits en PP Buerkle™ avec buses coniques résistent à des températures pouvant atteindre 135°C.
Marque: Buerkle™ 8700-0810
11.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavable | |
Tuyau de 7 à 10 mm | |
Structuré |
Connecteur de tuyaux | |
Polypropylène | |
10/boîte, 10/taille |