Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour 100 lames en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliLa boîte en polypropylène moulé contient 100 lames dans des fentes sécurisées/liliLe couvercle à charnière est solidement fermé par un verrou de verrouillage/liliComprend une feuille d’inventaire de lames pour faciliter l’identification/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/liliBoîtes robustes sans revêtement/li/ul
Spécification
Spécification
| Type | Boîte de stockage pour lames |
| Capacité de lame | 100 |
| Couleur | Rouge |
| L’appareil peut contenir | 100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) |
| Dimensions (L x l x H) | 210 x 169 x 37 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope 25 x 75 mm et 1 x 3 po |
| Hauteur (métrique) | 37 mm |
| Comprend | Carte d’identification des lames |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus |