Learn More
Bel-Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène avec couvercle
Plateaux porte-instruments de stérilisation
40.55€ - 86.85€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type | Plateau à instruments |
Comprend | Couvercle |
Forme | Rectangulaires |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11842692
|
Bel-Art™
F16188-0000 |
2,25 in | 6,625 in | 3,75 in |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11872692
|
Bel-Art™
F16191-0000 |
5 in | 11 in | 6 po |
86.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15462505
|
Bel-Art™
F16189-0000 |
3,25 in | 11 in | 6 po |
47.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Plateaux porte-instruments de stérilisation
- Coins arrondis et lisses pour faciliter le nettoyage et la stérilisation
- Parois extérieures inclinées permettant de les empiler pour un stockage compact
- Les couvercles s’insèrent sur les plateaux pour un empilement stable des plateaux chargés
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Polypropylène | |
Couvercle | |
Autoclavable |
Plateau à instruments | |
Rectangulaires |