Learn More
Bel-Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène avec couvercle
Plateaux porte-instruments de stérilisation
Marque: Bel-Art™ F16191-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plateaux porte-instruments de stérilisation
- Coins arrondis et lisses pour faciliter le nettoyage et la stérilisation
- Parois extérieures inclinées permettant de les empiler pour un stockage compact
- Les couvercles s’insèrent sur les plateaux pour un empilement stable des plateaux chargés
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
11 x 6 po (29 x 15 cm) | |
27,9 cm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle | |
5 in | |
6 po |
12,7 cm | |
Polypropylène | |
15,2 cm | |
11 in | |
Rectangulaires | |
Autoclavable |