Learn More
Bel-Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène avec couvercle
Plateaux porte-instruments de stérilisation
Marque: Bel-Art™ F16188-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plateaux porte-instruments de stérilisation
- Coins arrondis et lisses pour faciliter le nettoyage et la stérilisation
- Parois extérieures inclinées permettant de les empiler pour un stockage compact
- Les couvercles s’insèrent sur les plateaux pour un empilement stable des plateaux chargés
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
7 x 4 po (18 x 10 cm) | |
18,6 cm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle | |
2,25 in | |
3,75 in |
5,8 cm | |
Polypropylène | |
10,9 cm | |
6,625 in | |
Rectangulaires | |
Autoclavable |