Learn More
Pyrex™ Connecteurs filetés en PP
Raccordement aisé à la verrerie avec tubulure flexible. Les connecteurs filetés en polypropylène Pyrex™ résistent à des températures allant jusqu’à 140°C
Marque:  Pyrex™ 4510/02
48.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11383434
  • 74.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Raccordement aisé à la verrerie avec tubulure flexible. Les connecteurs filetés en polypropylène Pyrex™ résistent à des températures allant jusqu’à 140°C
  • Pour une utilisation avec de la verrerie fabriquée par SciLabware Ltd ayant des entrées et sorties filetées de 13 mm
  • Permet de raccorder facilement et en toute sécurité un tuyau en caoutchouc à alésage de 9 mm et un tuyau flexible à la verrerie
  • Avec joints toriques Viton
  • Volume Température : 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Viton
Flexible
140°C
Alésage de 9 mm
284°F
Connecteur de tubulure
Nom du produit
Pyrex™ Connecteurs filetés en PP > 40°C