Description
- Revêtement en PTFE ;
- Plusieurs tailles de bouchon à vis
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 1/boîte |
Quantité | 1/boîte |
Couleur de bouchon | Vert |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon à vis |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Bouchon à vis en polypropylène avec revêtement >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu