Learn More
Witeg™ Bouchons à vis en PP
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL 25
GL 45
Couleur:
Jaune
Rouge
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Description
- Autoclavable jusqu’à 140°C
- Filetage GL 45
- Fermé
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Comprend | Trou de 15 mm |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 10Pack |
Quantité | 10Pack |
Couleur de la vis | Rouge |
Matériau de la vis | Polypropylène |
Couleur de bouchon | Rouge |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon à vis |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Bouchons à vis en PP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu