Learn More
Witeg™ Bouchons à vis en PP
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL 25
GL 45
Couleur:
Jaune
Rouge
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Description
- Autoclavables jusqu’à 140°C
- Filetage GL 45
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
Matériau | Polypropylène |
Nb par paquet | 10Pack |
Quantité | 10Pack |
Couleur de la vis | Jaune |
Matériau de la vis | Polypropylène |
Couleur de bouchon | Jaune |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon à vis |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Bouchons à vis en PP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu