Learn More
Vitlab™ Cuillère en PP
Utilisez ces pelles anti-corrosion pour les applications de l’industrie alimentaire. Les cuillères en PP VITLAB™ sont plus légères que le métal, ne s’abîment pas et offrent une bonne résistance chimique. Elles servent également de cuillères de pesée.
2.00€ - 51.50€
Spécification
Type de produit | Cuillère de dosage |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Couleur | blanc |
À utiliser avec (application) | Pour le contact avec les aliments |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10769082
|
Vitlab™
39994 |
385 mm | 1 000 ml |
51.50€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10717391
|
Vitlab™
39694 |
200 mm | 100 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10159641
|
Vitlab™
39694 |
200 mm | 100 mL |
30.55€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11807930
|
Vitlab™
39394 |
100 mm | 10 mL |
15.10€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12623566
|
Vitlab™
39794 |
260 mm | 250 ml |
48.40€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10608512
|
Vitlab™
39894 |
315 mm | 500 mL |
47.40€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10296622
|
Vitlab™
39494 |
135 mm | 25 ml |
19.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12613566
|
Vitlab™
39594 |
160 mm | 50 ml |
25.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pelle en polypropylène blanc
- Comprend un bord de remplissage formé avec précision et une poignée confortable et stable
- Quantités de volume facilement lisibles sur le côté supérieur de la poignée
Spécification
Cuillère de dosage | |
Polypropylène | |
blanc | |
Pour le contact avec les aliments |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vitlab™ Cuillère en PP