Learn More
Vitlab™ Cuillère en PP
Utilisez ces pelles anti-corrosion pour les applications de l’industrie alimentaire. Les cuillères en PP VITLAB™ sont plus légères que le métal, ne s’abîment pas et offrent une bonne résistance chimique. Elles servent également de cuillères de pesée.
Marque: Vitlab™ 39394
Description
- Pelle en polypropylène blanc
- Comprend un bord de remplissage formé avec précision et une poignée confortable et stable
- Quantités de volume facilement lisibles sur le côté supérieur de la poignée
Spécification
Cuillère de dosage | |
Plat | |
blanc | |
100 mm |
Polypropylène | |
10 mL | |
Pour le contact avec les aliments |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vitlab™ Cuillère en PP > Capacité : 10 ml ; Longueur : 100 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu