Learn More
Brady™ Câbles Pro-Lock en moulage de polypropylène et acier inox
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. The Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable can only be opened and locked by using a special tool (not included).
40.20€ - 43.60€
Spécification
Type de produit | Câble Pro-Lock |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Description | Câble Pro-Lock + : 1,5 m L’outil de fonctionnement n’est pas fourni et peut être commandé séparément |
Diamètre (impériale) | 1.97 in |
Diamètre (impériale) de la manille | 0.26 in. |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11741975
|
Brady™
225204 |
Vert |
40.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11731975
|
Brady™
225203 |
Rouge |
43.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11751975
|
Brady™
225205 |
Jaune |
43.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
- Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Spécification
Câble Pro-Lock | |
Câble Pro-Lock + : 1,5 m L’outil de fonctionnement n’est pas fourni et peut être commandé séparément |
|
0.26 in. | |
6,5 mm | |
1.64 yd. | |
1 de chaque |
Polypropylène | |
1.97 in | |
50 mm | |
Soupape de sûreté ou machinerie industrielle | |
1,5 m |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Câbles Pro-Lock en moulage de polypropylène et acier inox