Learn More
Brady™ Câbles Pro-Lock en moulage de polypropylène et acier inox
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
- Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Câble Pro-Lock |
| Alternate Part Number | PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL YL |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Description | Pro-Lock + câble : 1,5 m |
| Diamètre (impériale) | 1.97 in |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0.26 in. |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Soupape de sûreté ou machinerie industrielle |
| Afficher plus |