Learn More
Brady™ Câbles Pro-Lock en moulage de polypropylène et acier inox
Code produit. 11741975
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11741975
Marque: Brady™ 225204
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. The Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable can only be opened and locked by using a special tool (not included).
  • This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
  • Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Specifications
Type de produit Câble Pro-Lock
Alternate Part Number PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL GR
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Description Câble Pro-Lock + : 1,5 m
L’outil de fonctionnement n’est pas fourni et peut être commandé séparément
Diamètre (impériale) 1.97 in
Diamètre (impériale) de la manille 0.26 in.
Diamètre (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
À utiliser avec (application) Soupape de sûreté ou machinerie industrielle
Longueur (impériale) 1.64 yd.
Longueur (métrique) 1,5 m
Quantité 1 de chaque