Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène, 384 puits
GREENER_CHOICE
Offrent une densité de puits supérieure pour l’utilisation économique de réactifs onéreux. Les microplaques en polypropylène Fisherbrand™, 384 puits, comprennent des puits ronds pour une récupération optimale des échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ 236200
Code produit. 11977954
  • 429.00€ / 120 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques
  • Résistance aux produits chimiques
  • Supporte des températures comprises entre –80°C et +80°C
  • Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dimensions répondant aux normes ANSI™
16 x 24
PP
Rond
–80°C à +80°C
Étalon
Jaune
384
120/boîte
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène, 384 puits > Couleur : Jaune