Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène, 384 puits
Offrent une densité de puits supérieure pour l’utilisation économique de réactifs onéreux. Les microplaques en polypropylène Fisherbrand™, 384 puits, comprennent des puits ronds pour une récupération optimale des échantillons.
429.00€ - 526.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Dimensions répondant aux normes ANSI™ |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 16 x 24 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11977954
![]() |
Fisherbrand™
236200 |
Jaune |
429.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11987954
![]() |
Fisherbrand™
236300 |
Bleu |
526.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques
- Résistance aux produits chimiques
- Supporte des températures comprises entre –80°C et +80°C
- Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés
Spécification
Dimensions répondant aux normes ANSI™ | |
16 x 24 | |
384 | |
120/boîte |
Étalon | |
PP | |
Rond | |
–80°C à +80°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène, 384 puits