Learn More
BRAND™ Microtube à centrifuger en polypropylène
Bouchon à vis vendu séparément.
129.00€ - 138.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Hauteur (métrique) | 44 mm |
Nb par paquet | 1000 |
Plage de températures (métrique) | –196 à 121°C |
Diamètre (métrique) | 13 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10572774
|
BRAND™
780764 |
2 ml | Sans socle |
138.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10043363
|
BRAND™
780761 |
1,5 ml | Avec socle |
129.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10413675
|
BRAND™
780762 |
1,5 ml | Sans socle |
138.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10399113
|
BRAND™
780760 |
0,5 ml | Avec socle |
129.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en polypropylène (PP)
- Stérile
- Température de fonctionnement : –196 à 121°C AutoclavablesConformément à la norme DIN EN 285
Spécification
Polypropylène | |
1000 | |
13 mm |
44 mm | |
–196 à 121°C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Microtube à centrifuger en polypropylène