Learn More
BRAND™ Microtube à centrifuger en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Comprend:
Avec socle
Sans socle
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Structure en polypropylène (PP)
- Stérile
- Température de fonctionnement : –196 à 121°C AutoclavablesConformément à la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Comprend | Sans socle |
| Nb par paquet | 1000 |
| Plage de températures (métrique) | –196 à 121°C |
| FCR max. | 20,000 G |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |