Learn More
BRAND™ Microtube à centrifuger en polypropylène
Code produit. 10413675 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Comprend:
Avec socle
Sans socle
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10413675
Marque: BRAND™ 780762
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon à vis vendu séparément.
  • Structure en polypropylène (PP)
  • Stérile
  • Température de fonctionnement : –196 à 121°C
  • Autoclavables
  • Conformément à la norme DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 44 mm
Comprend Sans socle
Nb par paquet 1000
Plage de températures (métrique) –196 à 121°C
FCR max. 20,000 G
Diamètre (métrique) 13 mm