Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène
En polypropylène pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
4.55€ - 86.06€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Balance | Graduations permanentes moulées |
Autoclavable | Autoclavables |
Température max. | 120deg;C |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10284751
![]() |
Kartell™
0082300 |
2000 ml | 400 ml |
86.06€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10401365
|
Kartell™
0081500 |
25 ml | 5 ml |
6.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10499824
|
Kartell™
0081700 |
100 ml | 25 ml |
9.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11378523
|
Kartell™
0082000 |
250 ml | 50 ml |
15.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10766995
|
Kartell™
0081400 |
10 ml | 2 ml |
4.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11358523
|
Kartell™
0081600 |
50 ml | 10 ml |
7.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10247134
|
Kartell™
0082200 |
1000 ml | 200 ml |
24.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En PP pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les éprouvettes de mesure de forme basse en PP autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- Les fabrications en polypropylène résistent à des températures pouvant atteindre 120°C
- Forme basse, base circulaire assurant la stabilité
- Autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
Autoclavables | |
Cylindrique | |
Éprouvette de mesure graduée |
Graduations permanentes moulées | |
120deg;C | |
Circulaire |