Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène
Code produit. 11378523
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11378523
Marque: Kartell™ 0082000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
En PP pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les éprouvettes de mesure de forme basse en PP autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Les fabrications en polypropylène résistent à des températures pouvant atteindre 120°C 
  • Forme basse, base circulaire assurant la stabilité
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 10 ml
Nb par paquet 4
Balance Graduations permanentes moulées
Diamètre (métrique) 45,5 mm
Quantité 4/boîte
Graduations 50 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 120deg;C
Subdivision 10 ml
Forme Cylindrique
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 264 mm
Type Éprouvette graduée