Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène
Code produit. 10401365
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
200 ml
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10401365
Marque: Kartell™ 0081500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les éprouvettes de mesure de forme basse en polypropylène autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
En PP pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les éprouvettes de mesure de forme basse en PP autoclavables Kartell™ offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Les fabrications en polypropylène résistent à des températures pouvant atteindre 120°C 
  • Forme basse, base circulaire assurant la stabilité
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;1 ml
Balance Graduations permanentes moulées
Diamètre (métrique) 22 mm
Quantité 1Chaque
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 120deg;C
Subdivision 1 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 107 mm
Type Éprouvette graduée