Learn More
Buerkle™ Béchers Griffin en plastique avec graduations bleues
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
150 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
3 000 ml
5000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour diverses utilisations
- Conforme aux normes DIN 12331 et ISO 7056
- Graduation bleue imprimée sur
- Incassables.
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 94 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polypropylene |
| À utiliser avec (application) | Various Uses in The Laboratory |
| Hauteur (métrique) | 118 mm |
| Incréments | 50 mL |
| Quantité | 6/Pk. |
| Type | Bécher Griffin |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |