Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
Description
- Hautement transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 77mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Polypropylene |
| Hauteur (métrique) | 95mm |
| Incréments | 25mL |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 125°C |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |