Learn More
Huenersdorf™ Bécher gradué en polypropylène avec poignée fermée et 2 échelles
Le bécher gradué en polypropylène Huenersdorf™ avec poignée fermée et 2 échelles comportent des graduations moulées par injection et gravées bleues. Les graduations sont marquées par incréments adaptés à la capacité.
13.00€ - 59.45€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Réservé à un usage en laboratoire, atelier et domestique |
Comprend | Avec échelle moulée par injection et échelle gravée bleue |
Quantité | 1par unité |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12055605
|
Huenersdorf™
935000 |
500 ml |
13.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12065605
|
Huenersdorf™
936000 |
1 000 ml |
18.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12075605
|
Huenersdorf™
937000 |
2 000 ml |
40.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12085605
|
Huenersdorf™
938000 |
3 000 ml |
43.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12095605
|
Huenersdorf™
939000 |
5 000 ml |
59.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Descripción
- Bécher en PP
- Gradué
- Échelle gravée bleue
- Échelle moulée par injection
- Transparent
Especificaciones
Transparent | |
Réservé à un usage en laboratoire, atelier et domestique | |
1par unité | |
Autoclavable |
Polypropylène | |
Avec échelle moulée par injection et échelle gravée bleue | |
Bécher | |
Oui |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Huenersdorf™ Bécher gradué en polypropylène avec poignée fermée et 2 échelles